Learn More
Ribavirine EP Impureté D, Mikromol™
Code produit 30461043
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30461043 4 x 25 mg -
30050904 25 mg 25mg
17983466 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30461043 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0542.0400254AMP
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Ribavirine EP Impureté D, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1H-1,2,4-Triazole-3-carboxamide
CAS 8-5-3641
Noms d’analytes ou de composants 1H-1,2,4-Triazole-3-carboxamide
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C3 H4 N4 O
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Ribavirin Imp. D (EP), Ribavirin USP Related Compound D, Ribavirin USP RC D, 1H-1,2,4-Triazole-3-carboxamide, Ribavirin Related Compound D, Ribavirin Impurity D
Formule InChI InChI=1S/C3H4N4O/c4-2(8)3-5-1-6-7-3/h1H,(H2,4,8)(H,5,6,7)
Type de solution Neat
SMILES NC(=O)c1nc[nH]n1
Nom IUPAC 1H-1,2,4-triazole-3-carboxamide
Poids moléculaire (g/mol) 112.09
Quantité 4 x 25 mg
Poids de la formule 112.0385 g/mol