Learn More
Neville and More™ Bouchons inviolables rainurés pour flacon en verre Alpha
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Blanc, Jaune
Quantité:
100/boîte
3000/boîte
Conditionnement:
100 pièces
3000 pièces
Spécification
Spécification
| Couleur | Blanc, Jaune |
| Diamètre (métrique) intérieur de col | 2.8 cm |
| À utiliser avec (application) | Retient les liquides |
| Matériau | PP |
| Quantité | 3000/boîte |
| Filetage (métrique) | 2,8 cm |
| Forme | Coupe transversale, circulaire |
| Type de produit | Tamper-evident Ribbed Cap |
| À utiliser avec (équipement) | Flacon en verre Alpha |