Learn More
Ribitol, MedChemExpress
Code produit. 16411526
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Code produit. 16411526
Marque: Medchem Express HY100582
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
MedChemExpress Ribitol is a crystalline pentose alcohol formed by the reduction of ribose. Enhancing the flux of D-glucose to the pentose phosphate pathway in Saccharomyces cerevisiae for the production of D-ribose and ribitol.
Ribitol is a crystalline pentose alcohol formed by the reduction of ribose. Enhancing the flux of D-glucose to the pentose phosphate pathway in Saccharomyces cerevisiae for the production of D-ribose and ribitol.
Spécification
Nom chimique ou matériau Ribitol
Forme physique Powder
CAS 488-81-3
Couleur Blanc
Quantité 500 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C5H12O5
Synonyme Adonitol Adonite
Informations sur la solubilité H2O : 33.33 mg/mL (219.06 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 1.1 mg/mL (7.23 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)CO
Poids moléculaire (g/mol) 152.15
Poids de la formule 152.15
Pourcentage de pureté 95.0%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.