Learn More
Ribocil, MedChemExpress
Code produit. 16473737
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16473737
Marque: Medchem Express HY19487
MedChemExpress Ribocil is a highly selective chemical modulator of bacterial riboflavin riboswitches.
Ribocil is a highly selective chemical modulator of bacterial riboflavin riboswitches.
Spécification
Nom chimique ou matériau Ribocil
Forme physique Solid
CAS 1381289-58-2
Couleur Off-White
Quantité 50 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C19H22N6OS
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Informations sur la solubilité DMSO : 15.71 mg/mL (41.07 mM; Need ultrasonic)
SMILES C1(C=C(NC(=N1)C1CN(CC2C=NC(NC)=NC=2)CCC1)C1=CC=CS1)=O
Poids moléculaire (g/mol) 382.48
Poids de la formule 382.48
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.