Learn More
Sel de sodium phosphate de riboflavine-5 dihydraté, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15488519
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
Code produit. 15488519
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar J66949.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 6184-17-4 | C17H24N4NaO11P | 514.36 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6184-17-4
Formule moléculaire C17H24N4NaO11P
Poids moléculaire (g/mol) 514.36
Numéro MDL MFCD00150993
Clé InChI LQVGUKOCMOKKJU-FTNKLFHDNA-M
Synonyme riboflavin 5'-monophosphate sodium salt dihydrate
CID PubChem 131856174
Nom IUPAC [(2R,3S,4S)-5-(7,8-diméthyle-2,4-dioxobenzo[g]ptéridine-10-yl)-2,3,4-trihydroxypentyl] dihydrogénophosphate ; sodium ; dihydrate
SMILES O.O.[Na+].CC1=C(C)C=C2N(C[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)COP(O)([O-])=O)C3=NC(=O)NC(=O)C3=NC2=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Riboflavin-5'-phosphate sodium salt dihydrate
Point de fusion >300°C
Couleur Jaune à orange
Quantité 10 g
Beilstein 4106529
Merck Index 14,8201
Informations sur la solubilité Soluble in water at 50mg/mL
Poids de la formule 514.36 (478.34 Anhydrous)
Forme physique Poudre