Learn More
Epredia™ Anti-paraffine Parapel™
Code produit. 10444910 Tous les produits Epredia Produits
Click to view available options
Quantité:
Flacon à pompe de 4 oz ; 6/CS
Conditionnement:
6 pièces
Code produit. 10444910
Marque: Epredia™ 2300
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Protégez-vous contre l’accumulation excessive de paraffine sur les plans de travail et les instruments grâce à l’anti-paraffine Epredia™ Parapel™.
Protégez-vous contre l’accumulation excessive de paraffine sur les plans de travail et les instruments grâce à l’anti-paraffine Epredia™ Parapel.
  • Faible odeur
  • Réduit les temps de nettoyage quotidien
  • Ne laisse pas de résidus huileux
  • N’élimine pas la finition des surfaces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité Flacon à pompe de 4 oz ; 6/CS