Learn More
Epredia™ Récipients pour échantillons secs - couvercle à clipser
Tous les produits Epredia ProduitsDescription
Transportez, stockez et récupérez des échantillons pathologiques de manière sûre et efficace grâce au système de transport d’échantillons (STS™) Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™. Ce système comprend des flacons pré-remplis avec de la formaline tamponnée neutre (NBF) à 10 % et du formol zinc de la plus haute qualité.
Trois configurations de conditionnement uniques permettent une distribution et un transport faciles.
Récipients de la série 53
- Plateaux faciles à transporter idéaux pour les salles d’opération et les hôpitaux
- Les récipients en polystyrène transparent sont dotés de couvercles vissés
- Conformes à toutes les dernières exigences OSHA régionales et nationales
- Marquées avec des repères jaune vif très visibles présentant un espace pour les informations du patient pour une identification instantanée visant à minimiser les risques sanitaires
Récipients de la série 56
- Grâce au système de fermeture breveté Epredia™ Bio-Tite™ à double filetage, il est quasiment impossible de fausser le filetage et les fuites sont minimisées
- Plateaux faciles à transporter
- Conformes à toutes les dernières exigences OSHA régionales et nationales
- Marquées avec des repères jaune vif très visibles présentant un espace pour les informations du patient pour une identification instantanée visant à minimiser les risques sanitaires
Récipients de la série 59
- Grâce au système de fermeture breveté Epredia Bio-Tite à double filetage, il est quasiment impossible de fausser le filetage et les fuites sont minimisées
- L’emballage groupé réduit le suremballage
- Conformes à toutes les dernières exigences OSHA régionales et nationales
- Marquées avec des repères jaune vif très visibles présentant un espace pour les informations du patient pour une identification instantanée visant à minimiser les risques sanitaires
Spécification
Spécification
| Type de produit | Récipient pour échantillons secs |
| Closure Included | Oui |
| Matériau | Polyéthylène |
| Stérilité | Non stérile |
| Capacité (métrique) | 474 mL |
| Type de bouchon | Bouchon à clipser |
| Couleur | Transparent |
| Description | Récipients de séchage |
| Nbre par carton | 100/carton |