Learn More
Epredia™ Récipients pour échantillons secs - couvercle à clipser
Tous les produits Epredia Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
360 ml
Conditionnement:
350 pièces
Description
Trois configurations de conditionnement uniques permettent une distribution et un transport faciles.
Récipients de la série 53
- Plateaux faciles à transporter idéaux pour les salles d’opération et les hôpitaux
- Les récipients en polystyrène transparent sont dotés de couvercles vissés
- Conformes à toutes les dernières exigences OSHA régionales et nationales
- Marquées avec des repères jaune vif très visibles présentant un espace pour les informations du patient pour une identification instantanée visant à minimiser les risques sanitaires
Récipients de la série 56
- Grâce au système de fermeture breveté Epredia™ Bio-Tite™ à double filetage, il est quasiment impossible de fausser le filetage et les fuites sont minimisées
- Plateaux faciles à transporter
- Conformes à toutes les dernières exigences OSHA régionales et nationales
- Marquées avec des repères jaune vif très visibles présentant un espace pour les informations du patient pour une identification instantanée visant à minimiser les risques sanitaires
Récipients de la série 59
- Grâce au système de fermeture breveté Epredia Bio-Tite à double filetage, il est quasiment impossible de fausser le filetage et les fuites sont minimisées
- L’emballage groupé réduit le suremballage
- Conformes à toutes les dernières exigences OSHA régionales et nationales
- Marquées avec des repères jaune vif très visibles présentant un espace pour les informations du patient pour une identification instantanée visant à minimiser les risques sanitaires
Spécification
Spécification
| Type de produit | Dry Specimen Container |
| Closure Included | Oui |
| Matériau | Polyéthylène |
| Stérilité | Non stérile |
| Capacité (métrique) | 360 ml |
| Type de bouchon | Snap Cap |
| Couleur | Opaque |
| Nbre par carton | 350/Cs. |