Learn More
Epredia™ Solution décalcifiante
Code produit. p-4532363 Tous les produits Epredia Produits
Click to view available options
Quantité:
32 oz
Conditionnement:
6 pièces
Code produit. 12697766
Marque: Epredia™ 8340
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Éliminez le calcium des échantillons histologiques grâce à la solution décalcifiante Epredia™.
Éliminez le calcium des échantillons histologiques grâce à la solution décalcifiante Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™.
  • Offre une décalcification rapide sans détruire les propriétés nucléaires des tissus
  • L’EDTA et l’acide chlorhydrique dilué dans cette solution ne nécessitent aucune chaleur, électricité ou autre aide pour décalcifier les tissus osseux
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Decalcifying Solution
Quantité 32 oz