Learn More
Epredia™ Colorant élastique Richard-Allan Scientific™, solution de coloration Van Gieson
Code produit. 12513637 Tous les produits Epredia Produits
Click to view available options
Type:
Solution alcoolique d’hématoxyline
Solution de coloration Van Gieson
Solution de thiosulfate de sodium
Solution iodée de Weigert
Conditionnement:
125mL
250mL
500mL
Code produit. 12513637
Marque: Epredia™ 88007
Mettez en évidence l’atrophie, l’amincissement et la perte de tissu élastique grâce à la coloration des fibres élastiques Epredia™ Richard-Allan Scientific™.
Mettez en évidence l’atrophie, l’amincissement et la perte de tissu élastique grâce à la coloration des fibres élastiques Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™.
  • Basé sur la technique Verhoeff Elastic
  • Également utilisé pour identifier les cassures, le fractionnement et la reproduction des lamelles élastiques qui se produisent dans les maladies vasculaires
  • Les fibres élastiques sont colorées en bleu-noir à noir avec du collagène rouge et un fond jaune
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Solution alcoolique d’hématoxyline