Learn More
Epredia™ Éosine-Y alcoolique, éosine-Y avec phloxine, éosine-Y avec phloxine, éosine Y saturée, éosine-Y alcoolique Richard-Allan Scientific™
Tous les produits Epredia Produits
Click to view available options
Quantité:
1 pt.
3,79 l (1 pt)
1 gal.
Type:
Éosine-Y alcoolique
Éosine-Y avec phloxine
Conditionnement:
3.80L
4 pièces
Description
Bénéficiez d’un contrôle qualité strict des matières premières et du produit fini, ainsi que d’un produit toujours haute qualité avec l’éosine-Y alcoolique, éosine-Y avec phloxine, éosine-Y saturée Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™.
- Un contrôle strict de la qualité des matières premières et des produits finis garantit un produit de haute qualité à chaque fois
- La solution alcoolique d’éosine-Y produit trois variations de couleur distinctes qui améliorent la différenciation entre les muscles, les globules rouges et les tissus conjonctifs
- L’éosine-Y avec la phloxine produit une teinte rougeâtre plus brillante et une différentiation de la couleur cytoplasmique encore plus prononcée que la solution alcoolique d’éosine-Y
- L’éosine-Y saturée est un contre-colorant très intense et rapide qui peut être utilisé pour réaliser des solutions de travail d’éosine-Y
Spécification
Spécification
| Type | Éosine-Y alcoolique |
| Quantité | 1 pt. |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
- Attention
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- EUH210-Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P330-Rincer la bouche.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: ethyl alcohol, isopropyl,methyl alcohol,acetic acid, acid red 87