Learn More
Epredia™ Trichrome de Gomori (collagène bleu) Richard-Allan Scientific™, solution de coloration au trichrome de Gomori, collagène bleu
Code produit. 12523657 Tous les produits Epredia Produits
Code produit. 12523657
Marque: Epredia™ 88030
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Gagnez du temps grâce au trichrome de Gomori (collagène bleu) Epredia™ Richard-Allan Scientific™, une coloration trichrome en une étape qui permet une différenciation des couleurs similaire au trichrome de Masson.
Gagnez du temps grâce au trichrome de Gomori (collagène bleu) Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™, une coloration trichrome en une étape qui permet une différenciation des couleurs similaire au trichrome de Masson.
  • Utilisé pour étudier les maladies du tissu conjonctif et des muscles associées à des modifications fibreuses et dystrophiques
  • Colore le collagène en bleu, le cytoplasme et les fibres musculaires en rouge et les noyaux en bleu à noir
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Solution de coloration au trichrome Gomori, collagène bleu
compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P361 + P364-Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: acetic acid, disodium-4,5-dihydroxy-3-phenylazonaphthalene-2,7-disulphonate, phosphotungstic acid, C