Learn More
Epredia™ Trichrome de Gomori (collagène vert) Richard-Allan Scientific™, solution de coloration au trichrome de Gomori, collagène vert
Code produit. 12533657 Tous les produits Epredia Produits
Click to view available options
Type:
Solution de coloration au trichrome de Gomori, collagène vert
Conditionnement:
500mL
Code produit. 12533657
Marque: Epredia™ 88031
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Gagnez du temps grâce au trichrome de Gomori (collagène vert) Epredia™ Richard-Allan Scientific™, une coloration au trichrome en une étape qui colore les fibres musculaires en un rouge caractéristique et le collagène en vert.
Gagnez du temps grâce au trichrome de Gomori (collagène vert) Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™, une coloration au trichrome en une étape qui colore les fibres musculaires en un rouge caractéristique et le collagène en vert.
  • Utilisé pour étudier les maladies du tissu conjonctif et des muscles associées à des modifications fibreuses et dystrophiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Solution de coloration au trichrome de Gomori, collagène vert