Learn More
Epredia™ Trichrome de Gomori (collagène vert) Richard-Allan Scientific™, solution de coloration au trichrome de Gomori, collagène vert
Tous les produits Epredia Produits
Click to view available options
Type:
Solution de coloration au trichrome de Gomori, collagène vert
Conditionnement:
500mL
Description
Gagnez du temps grâce au trichrome de Gomori (collagène vert) Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™, une coloration au trichrome en une étape qui colore les fibres musculaires en un rouge caractéristique et le collagène en vert.
- Utilisé pour étudier les maladies du tissu conjonctif et des muscles associées à des modifications fibreuses et dystrophiques
Spécification
Spécification
| Type | Solution de coloration au trichrome de Gomori, collagène vert |