Learn More
Epredia™ Kit de coloration de Gram (tissus) Richard-Allan Scientific™
Code produit. 12543677 Tous les produits Epredia Produits
Click to view available options
Type:
Solution de coloration de safranine O
Conditionnement:
500mL
Code produit. 12543677
Marque: Epredia™ 88103
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Identifiez les bactéries à gram-positif et à gram-négatif dans les coupes de tissus grâce au kit de coloration de Gram (tissus) Epredia™ Richard-Allan Scientific™
Identifiez les bactéries à Gram-positif et à Gram-négatif dans les coupes de tissus grâce au kit de coloration de Gram (tissus) Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™
  • Les organismes à gram-positif se colorent en bleu à bleu-noir
  • Les organismes à gram-négatif se colorent en rouge
  • La tartrazine fournit une coloration de fond en jaune
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Solution de coloration de safranine O
Quantité 500ml
compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Mention de danger
  • H224-Liquide et vapeurs extrêmement inflammables.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P242-Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles.
  • P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
  • P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: isopropyl alcohol, ethyl alcohol, methylalcohol, phenazinium, 3,7-diamino-2,8-dimethyl-5-phenyl chl