Learn More
Epredia™ Gel de traitement des échantillons HistoGel™
Code produit. 12823643 Tous les produits Epredia Produits
Click to view available options
Quantité:
12 boîtes
144/boîte
1 kit
Conditionnement:
1 pièce
12 pièces
144 pièces
Code produit. 12823643
Marque: Epredia™ HGSK20501
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Encapsulez et conservez les échantillons, même ceux qui sont petits, friables et visqueux, tout au long du traitement histologique, grâce au gel de traitement des échantillons HistoGel™.
Encapsulez et conservez les échantillons, même ceux qui sont petits, friables et visqueux, tout au long du traitement histologique, grâce au gel de traitement des échantillons Thermo Scientific™ Richard-Allan HistoGel.
  • Pénètre dans l’échantillon sans lui permettre de le laisser s’échapper du gel
  • Nettement plus performant que les autres mélanges de gels d’agarose ou de thromboplastine pour une fraction du coût
  • Élimine toute décoloration indésirable autour des échantillons sur les lames
  • Ne s’échappe pas du bloc de paraffine lors de la découpe. Quasiment imperceptible pendant la coupe
Inclut : Le kit de démarrage comporte : Douze flacons d’HistoGel de 10 ml, deux blocs de refroidissement WonderBlock, bain à sec chauffant et pipettes jetables (500)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Douze flacons HistoGel de 10 ml, deux blocs réfrigérants Epredia™ Richard-Allan Scientific WonderBlock, incubateur à bain sec et pipettes jetables (500)
Type de produit Kit
Quantité 1 kit