Learn More
Epredia™ Colorant ferrique Richard-Allan Scientific™, solution de coloration rouge thiazine nucléaire
Code produit. 10117998 Tous les produits Epredia Produits
Click to view available options
Type:
Kit de coloration du fer
Solution de coloration rouge thiazine nucléaire
Solution de ferrocyanure de potassium
Solution d’acide chlorhydrique (20 %)
Conditionnement:
1 pièce
125mL
250mL
Code produit. 10117998
Marque: Epredia™ 87006
Détectez la présence de fer ferrique (hémosidérine) dans les préparations histologiques ou hématologiques grâce à la coloration ferrique Epredia™ Richard-Allan Scientific™.
Détectez la présence de fer ferrique (hémosidérine) dans les préparations histologiques ou hématologiques grâce à la coloration ferrique Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™.
  • Utile pour l’étude de l’anémie ferriprive, de l’hémochromatose et de l’hémosidérose
  • Le fer est coloré en bleu, les noyaux sont colorés en rouge-rose et le cytoplasme est coloré en rose pâle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Kit de coloration du fer
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H371-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P313-Consulter un médecin.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P405-Garder sous clef.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
  • P363-Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P390-Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants.
  • P406-Stocker dans un récipient résistant à la corrosion/récipient en avec doublure intérieure résistant à la corrosion.
  • P402-Stocker dans un endroit sec.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: hydrochloric acid, potassium ferrocyanide