Learn More
Epredia™ Vert de méthyle-pyronine Y Richard-Allan Scientific™
Code produit. 15731209 Tous les produits Epredia Produits
Click to view available options
Quantité:
125 ml
Conditionnement:
125mL
Code produit. 15731209
Marque: Epredia™ 87011
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Identifiez efficacement les plasmocytes et l’ARN dans les coupes de tissus et les préparations cytologiques grâce à la coloration au vert de méthyle-pyronine Y Epredia™ Richard-Allan Scientific™.
Identifiez efficacement les plasmocytes et l’ARN dans les coupes de tissus et les préparations cytologiques grâce à la coloration au vert de méthyle-pyronine Y Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™.
  • L’ADN est coloré en vert
  • L’ARN est coloré en rouge
  • Le MGP concentré est dilué avant utilisation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Vert de méthyle-pyronine Y
Quantité 125 ml