Learn More
Epredia™ Hématoxyline de Mayer modifiée
Tous les produits Epredia Produits
Click to view available options
Quantité:
1 pt
Conditionnement:
4 pièces
Description
Produisez une coloration d’une grande netteté grâce à l’hématoxyline de Mayer modifiée Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™, coloration nucléaire progressive.
- Difficile à surcolorer avec le produit
- Ne nécessite aucun rinçage acide et ne colore pas la mucine
- Recommandé pour une utilisation dans les cas où des résultats moins intenses sont souhaités
- Une contre-coloration efficace dans les procédures d’immunoperoxydase et de coloration spéciale
Spécification
Spécification
| Type | Hématoxyline |
| Quantité | 1 pt |