Learn More
Epredia™ Kit de colorations de Wright modifiées Richard-Allan Scientific™
Tous les produits Epredia Produits
Click to view available options
Type:
Boîte de coloration Wright modifiée
Unit Size:
5 pièces
Description
Obtenez des performances optimales avec les systèmes de coloration Hema-Tek™ grâce au kit de colorations Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™, un système de réactifs utilisé pour la coloration différentielle des frottis de sang pour l’identification et la quantification des types de cellules sanguines.
Le système est constitué d’une coloration d’éosine de bleu de méthylène polychrome (similaire à Wright ou Giemsa) et se fonde sur la coloration originale proposée par Romanowsky*.
Specifications
Specifications
| Quantité | 5/boîte |
| Type | Boîte de coloration Wright modifiée |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction