Learn More
Epredia™ Milieu pour coupes congelées Neg-50™
Tous les produits Epredia Produits
Click to view available options
Quantité:
4 oz par flacon
Couleur:
Bleu
Cinq couleurs plus transparent
Jaune
Orange
Rose
Transparent
Vert
Conditionnement:
2 pièces
6 pièces
Description
Réalisez des coupes de grande qualité jusqu’à -50°C, sans broutement avec le milieu pour coupes congelées Epredia Neg-50™ hydrosoluble.
- Tamponné pour garantir une alcalinité correcte (pH = 8,0) ; Ne laisse aucun résidu après coloration
- Spécialement formulé pour empêcher la séparation des tissus de la lame
Informations de commande :
Disponible en cinq couleurs pour facilement identifier les échantillons : rose, bleu, vert, jaune et orange. Les coffrets contiennent un milieu de culture de chaque couleur.
Spécification
Spécification
| Couleur | Rose |
| Type d’emballage | 2/carton |
| Quantité | 4 oz par flacon |