Learn More
Epredia™ Milieu pour coupes congelées Neg-50™
Code produit. 12688086 Tous les produits Epredia Produits
Click to view available options
Quantité:
4 oz par flacon
Couleur:
Bleu
Cinq couleurs plus transparent
Jaune
Orange
Rose
Transparent
Vert
Conditionnement:
2 pièces
6 pièces
Code produit. 12688086
Marque: Epredia™ 6502G
Réalisez des coupes de haute qualité jusqu’à -50°C sans broutement en utilisant le milieu hydrosoluble pour coupes congelées Epredia™ Neg-50™. Fourni en version incolore et en cinq couleurs supplémentaires, aucune ne laissant de résidu après la coloration.
Réalisez des coupes de grande qualité jusqu’à -50°C, sans broutement avec le milieu pour coupes congelées Epredia Neg-50™ hydrosoluble.
  • Tamponné pour garantir une alcalinité correcte (pH = 8,0) ; Ne laisse aucun résidu après coloration
  • Spécialement formulé pour empêcher la séparation des tissus de la lame
Informations de commande :
Disponible en cinq couleurs pour facilement identifier les échantillons : rose, bleu, vert, jaune et orange. Les coffrets contiennent un milieu de culture de chaque couleur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Vert
Type d’emballage 2/Carton
Quantité 4 oz par flacon