Learn More
Epredia™ Huile d’immersion Resolve™
Code produit. 12550037 Tous les produits Epredia Produits
Click to view available options
Viscosité:
Faible
Haut
Quantité:
0,5 oz.
0,5 oz
4 oz.
Conditionnement:
12 pièces
Code produit. 12550037
Marque: Epredia™ M2004
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Supprimez tout problème de toxicité et d’élimination des déchets avec l’huile à immersion Epredia™ Resolve™
Supprimez tout problème de toxicité et d’élimination de déchets avec l’huile à immersion Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™ Resolve™, qui ne contient aucun PCB. Il s’agit d’une huile limpide, incolore qui permet la transmission de la lumière dans la majeure partie du spectre UV-VIS.
  • Fabriquée en utilisant un procédé propriétaire qui élimine les substances interférentes et qui n’endommage pas les optiques précieuses ou les échantillons irremplaçables
  • Conditionnée en quatre tailles pratiques
Détails du produit :
  • Disponible à la fois en basse et haute viscosité
  • Ne sèche pas, ne durcit pas
  • Indice de réfraction de 1,5150
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Immersion Oil
Viscosité Haut
Quantité 0,5 oz
Indice de réfraction 1.515
compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H371-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: white mineral oil, terphenyls, polyphenyls, polybutane, hydrogenated terphenyls