Learn More
Epredia™ Liquide Saccomanno Richard-Allan Scientific™
Code produit. p-4530214 Tous les produits Epredia Produits
Click to view available options
Quantité:
3,78 l (1 gal)
Conditionnement:
14L
Code produit. 10046548
Marque: Epredia™ 76161
Stockez les échantillons pendant plusieurs semaines grâce au liquide Saccomanno Epredia™ Richard-Allan Scientific™, qui agit comme un excellent fixateur cytologique général.
Stockez les échantillons pendant plusieurs semaines grâce au liquide Saccomanno Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™, qui agit comme un excellent fixateur cytologique général.
  • Empêche les artefacts de séchage à l’air
  • Pour la cytologie des voies respiratoires supérieures, notamment le sputum
  • Une étiquette d’avertissement ne pas boire est apposée sur chaque récipient pré-rempli
  • Les récipients transparents et la solution teintée facilitent l’identification des échantillons
  • Le fixateur de cytologie prêt à l’emploi est une solution d’alcool et de polyéthylèneglycol (Carbowax™)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 3,79 L (1 gal)
Type de produit Fixative
Quantité 3,78 l (1 gal)
compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • EUH210-Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.,Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.,Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P363-Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.,En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
  • P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .