Learn More
Epredia™ Cassettes pour biopsie Richard-Allan Scientific™ Tissue-Loc™
Code produit. 12687786 Tous les produits Epredia Produits
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Brun clair
Jaune
Lilas
Pêche
Rose
Turquoise
Vert
Quantité:
250/boîte ; 2 boîtes
500/carton
Conditionnement:
500 pièces
Code produit. 12687786
Marque: Epredia™ 58925
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Garantissez une identification formelle depuis la macroscopie jusqu’au classement grâce à la surface d’écriture sur trois côtés des cassettes pour biopsie Epredia™ Richard-Allan ScientificTM Tissue-LocTM.
Garantissez une identification formelle depuis la macroscopie jusqu’au classement grâce à la surface d’écriture sur trois côtés des cassettes pour biopsie Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™ Tissue-Loc™.
  • La conception à charnière assure la sécurité des échantillons pendant le traitement et le retrait facile du couvercle lors de l’enrobage
  • La base est compatible avec des couvercles en métal et s’adapte à tous les moules d’enrobage de dimension courante (en métal et en plastique jetables)
  • Pour plus de praticité, les cassettes sont disponibles assemblées ou non, afin de faciliter leur utilisation dans un système de marquage ou avec des couvercles en métal
  • Cassettes résistantes aux solvants et aux décalcifiants et compatibles avec les techniques micro-ondes
  • Différentes couleurs facilitent le codage des échantillons
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de pores Small Square Pore
Quantité 250/boîte ; 2 boîtes
Couleur Turquoise
Type de produit Biopsy Cassette