Learn More
Rifamycin SV sodium, 98+%, Thermo Scientific™
92.10€ - 312.99€
Identifiants chimiques
| CAS | 14897-39-3 |
|---|---|
| Formule moléculaire | C37H47NNaO12 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 720.77 |
| Numéro MDL | MFCD09752825 |
| Clé InChI | YVOFSHPIJOYKSH-DITFEXNXSA-N |
| CID PubChem | 124219641 |
| Nom IUPAC | sodium (7S,9Z,11S,12R,13S,14R,15R,16R,17S,18S,19Z,21Z)-2,15,17,27,29-pentahydroxy-11-methoxy-3,7,12,14,16,18,22-heptamethyl-6,23-dioxo-8,30-dioxa-24-azatetracyclo[23.3.1.1⁴,⁷.0⁵,²⁸]triaconta-1,3,5(28),9,19,21,25(29),26-octaen-13-yl acetate |
| SMILES | [Na+].CO[C@H]1\C=C/O[C@@]2(C)OC3=C(C)C(O)=C4C(O)=C(NC(=O)\C(C)=C/C=C\[C@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)[C@@H](O)[C@@H](C)[C@H](OC(C)=O)[C@@H]1C)C=C(O)C4=C3C2=O |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
15475359
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63095.03 |
1g |
93.90€ 92.10€ / 1g Économisez 1.80€ 1% de réduction |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
15485359
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63095.06 |
5g |
329.00€ 312.99€ / 5g Économisez 16.01€ 4% de réduction |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
SolubilitySoluble in water, alcohol and dimethyl sulfoxide.
Notes
Air and light sensitive. Store in a cool place. Keep the container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Incompatible with strong oxidizing agents.
Identifiants chimiques
| 14897-39-3 | |
| 720.77 | |
| YVOFSHPIJOYKSH-DITFEXNXSA-N | |
| sodium (7S,9Z,11S,12R,13S,14R,15R,16R,17S,18S,19Z,21Z)-2,15,17,27,29-pentahydroxy-11-methoxy-3,7,12,14,16,18,22-heptamethyl-6,23-dioxo-8,30-dioxa-24-azatetracyclo[23.3.1.1⁴,⁷.0⁵,²⁸]triaconta-1,3,5(28),9,19,21,25(29),26-octaen-13-yl acetate |
| C37H47NNaO12 | |
| MFCD09752825 | |
| 124219641 | |
| [Na+].CO[C@H]1\C=C/O[C@@]2(C)OC3=C(C)C(O)=C4C(O)=C(NC(=O)\C(C)=C/C=C\[C@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)[C@@H](O)[C@@H](C)[C@H](OC(C)=O)[C@@H]1C)C=C(O)C4=C3C2=O |
Spécification
| Rifamycin SV sodium | |
| Orange to Red | |
| MFCD09752825 | |
| Soluble in water,alcohol and dimethyl sulfoxide. | |
| [Na+].CO[C@H]1\C=C/O[C@@]2(C)OC3=C(C)C(O)=C4C(O)=C(NC(=O)\C(C)=C/C=C\[C@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)[C@@H](O)[C@@H](C)[C@H](OC(C)=O)[C@@H]1C)C=C(O)C4=C3C2=O | |
| 720.77 | |
| 719.45 |
| 14897-39-3 | |
| C37H47NNaO12 | |
| 14,8218 | |
| YVOFSHPIJOYKSH-DITFEXNXSA-N | |
| sodium (7S,9Z,11S,12R,13S,14R,15R,16R,17S,18S,19Z,21Z)-2,15,17,27,29-pentahydroxy-11-methoxy-3,7,12,14,16,18,22-heptamethyl-6,23-dioxo-8,30-dioxa-24-azatetracyclo[23.3.1.1⁴,⁷.0⁵,²⁸]triaconta-1,3,5(28),9,19,21,25(29),26-octaen-13-yl acetate | |
| 124219641 | |
| ≥98% |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 238-965-7
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures