Learn More
Rifamycine SV sel sodique, MP Biomedicals™
Code produit. 11464772 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
Code produit. 11464772
Marque: MP Biomedicals 0219151605
Identifiants chimiques
CAS 14897-39-3
Formule moléculaire C37H47NNaO12
Poids moléculaire (g/mol) 720.77
Numéro MDL MFCD09752825
Clé InChI YVOFSHPIJOYKSH-DITFEXNXSA-N
Synonyme rifamycin sodium salt, rifamycin sodium usan, rifamycin sv sodium salt, rifocina tn, otofa tn
CID PubChem 124219641
Nom IUPAC sodium (7S,9Z,11S,12R,13S,14R,15R,16R,17S,18S,19Z,21Z)-2,15,17,27,29-pentahydroxy-11-méthoxy-3,7,12,14,16,18,22-heptaméthyle-6,23-dioxo-8,30-dioxa-24-azatétracyclo[23.3.1.1⁴,⁷.0⁵,²⁸]triaconta-1,3,5(28),9,19,21,25(29),26-octaen-13-yl acétate
SMILES [Na+].CO[C@H]1\C=C/O[C@@]2(C)OC3=C(C)C(O)=C4C(O)=C(NC(=O)\C(C)=C/C=C\[C@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)[C@@H](O)[C@@H](C)[C@H](OC(C)=O)[C@@H]1C)C=C(O)C4=C3C2=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Rifamycin SV sodium salt
Couleur Orange
Quantité 5 g
Forme physique Poudre
compliance-icons
Identifiant produit
  • Rifamycin SV Sodium Salt
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Rifamycin SV SodiumSalt