missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RIG-1 modulator 1, MedChemExpress

Code produit. 16480507
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16480507

Marque: Medchem Express HY107902

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress RIG-1 modulator 1 is an anti-viral compound which can be useful for the treatment of viral infections including influenza virus, HBV, HCV and HIV extracted from patent WO 2015172099 A1.

RIG-1 modulator 1 is an anti-viral compound which can be useful for the treatment of viral infections including influenza virus, HBV, HCV and HIV extracted from patent WO 2015172099 A1.

Spécification

Nom chimique ou matériau RIG-1 modulator 1
Forme physique Solid
CAS 1428729-63-8
Couleur Jaune clair
Quantité 50 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C14H17N5OS2
À utiliser avec (application) COVID-19-anti-virus
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 35 mg/mL (104.34 mM)
SMILES O=C(NC1=NC2=CC=C(SC(C)=N3)C3=C2S1)NCCN(C)C
Poids moléculaire (g/mol) 335.45
Poids de la formule 335.45
Pourcentage de pureté 98.01%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis