Learn More
Brady™ Inserts rigides DuraSleeve pour étiqueteuses M610 M611 et M710
Click to view available options
Dimensions (LxW):
4,4 x 12 mm
4,4 x 16 mm
4,4 x 23 mm
4,4 x 30 mm
Couleur:
Blanc
Jaune
Conditionnement:
250 pièces
Description
- Brady™ DuraSleeve™ printable inserts create a durable legend
- Rigid construction of the DuraSleeve™ wire marking system provides inserts that can easily be inserted into a clean carrier
- Legend can be changed before or after termination
Spécification
Spécification
| Type d’adhésif | Non-adhesive |
| Couleur | Jaune |
| Finition | Gloss |
| Format | Tape |
| Matériau | Vinyl |
| Type de produit | Wire and Cable Markers |
| Stérilité | Non stérile |
| À utiliser avec (application) | Wire and Cable Labeling |
| À utiliser avec (équipement) | M610, M710, M611, BMP61, BMP71 |
| Étiquettes par rangée | 1 Label |
| Afficher plus |