Learn More
Brady™ Inserts rigides DuraSleeve pour étiqueteuses M610 M611 et M710
Code produit. 17817864
Click to view available options
Dimensions (LxW):
4,4 x 12 mm
4,4 x 16 mm
4,4 x 23 mm
4,4 x 30 mm
Couleur:
Blanc
Jaune
Conditionnement:
250 pièces
Code produit. 17817864
Marque: Brady™ 312057
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Inserts rigides DuraSleeve pour étiqueteuses M610, M611 et M710
  • Brady™ DuraSleeve™ printable inserts create a durable legend
  • Rigid construction of the DuraSleeve™ wire marking system provides inserts that can easily be inserted into a clean carrier
  • Legend can be changed before or after termination
Spécification
Type d’adhésif Non-adhesive
Couleur Blanc
Finition Gloss
Format Tape
Matériau Vinyl
Type de produit Wire and Cable Markers
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Wire and Cable Labeling
À utiliser avec (équipement) M610, M710, M611, BMP61, BMP71
Étiquettes par rangée 1 Label
Quantité 250 Labels
Plage de températures (impériale) -40°F to +158°F
Plage de températures (métrique) -40°C à +70°C
Épaisseur (impériale) 0.0098 in.
Épaisseur (métrique) 0.249 mm
Dimensions (LxW) 4,4 x 12 mm
Longueur (impériale) 0.17 in.
Largeur (impériale) 0.47 in.
Largeur (métrique) 12 mm
Alternate Part Number M6-12x4.4-7696-WT