Learn More
BRANDTECH™ BRAND™ Plaques PCR à 384 puits à cadre rigide
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Couleur:
Opaque
Transparent
Couleur du puits:
Blanc
Transparent
Conditionnement:
50 pièces
Description
- Des cadres en polycarbonate solides garantissent une manipulation sûre dans les systèmes de pipetage semi-automatisés et automatisés et une protection optimale contre l’évaporation
- Le cadre rigide permet l’utilisation de puits à paroi fine à partir de polypropylène vierge de qualité médicale à 100 %
- Les parois fines permettent une transmission rapide de la température spécifiée par le cycleur, réduisant ainsi les temps de cycle
- Pour la qPCR, des plaques blanches sont disponibles et reflètent de manière optimale les signaux de fluorescence
- La qualité des salles blanches des consommables PCR de BRAND™ garantit des résultats fiables qui répondent aux critères de pureté de la qualité PCR BIO-CERT™
Spécification
Spécification
| Code-barres | Non |
| Propriété de liaison | Untreated |
| Certifications/Conformité | Qualité PCR BIO-CERT™ |
| Format | Étalon |
| Couvercle | No |
| Description | PCR plate 384-well, rigid frame, PC/PP, frosted, wells transparent, BIO-CERT™ PCR QUALITY |
| Array | 16 x 24 |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Conditionnement | Bagged |
| Couleur | Opaque |
| Afficher plus |