Learn More
Brady™ Panneaux de sécurité incendie à pictogramme en PP rigide
Click to view available options
Conditionnement:
1 pièce
Description
Signalisation sécurité incendie
• Moyens de prévention et de lutte contre l'incendie
• Signalisation apposée de préférence au-dessus de l'extincteur ou du point à signaler (robinets d'incendie armés, colonnes sèches, installations de détection automatique d'incendie...)
• 3 supports: polyester PE adhésif, polypropylène PP rigide et aluminium
• Conforme aux normes en vigueur NF X 08-003-1 et N X 08-003-3 et à la directive européenne 92/58/CEE
• Pictogramme coupure d'urgence
• Moyens de prévention et de lutte contre l'incendie
• Signalisation apposée de préférence au-dessus de l'extincteur ou du point à signaler (robinets d'incendie armés, colonnes sèches, installations de détection automatique d'incendie...)
• 3 supports: polyester PE adhésif, polypropylène PP rigide et aluminium
• Conforme aux normes en vigueur NF X 08-003-1 et N X 08-003-3 et à la directive européenne 92/58/CEE
• Pictogramme coupure d'urgence
Spécification
Spécification
| Alternate Part Number | STF 745-200X250-B7527 |
| Matériau | PP |
| Quantité | 1 de chaque |
| Description | PP rigide |
| À utiliser avec (application) | Utilisé pour tout un éventail d’applications intérieures et extérieures |
| Hauteur (métrique) | 250 mm |
| Épaisseur | 0015 mm |
| Forme | Rectangulaires |
| Texte affiché | Arrêt d’urgence |
| Type de produit | Panneau de sécurité à mini pictogramme |