Learn More
Brady™ Panneaux indicateurs de portes coupe-feu en polypropylène rigide
Code produit. 11700284
Click to view available options
Dimensions (L x l):
297 x 105 mm (L x H)
450 x 150 mm (L x H)
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11700284
Marque: Brady™ 227977
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Signalisation sécurité incendie
• Moyens de prévention et de lutte contre l'incendie
• Signalisation apposée de préférence au-dessus de l'extincteur ou du point à signaler (robinets d'incendie armés, colonnes sèches, installations de détection automatique d'incendie...)
• 3 supports: polyester PE adhésif, polypropylène PP rigide et aluminium
• Conforme aux normes en vigueur NF X 08-003-1 et N X 08-003-3 et à la directive européenne 92/58/CEE
• Signal porte coupe feu/ne mettez pas d'obstacle à la fermeture
Spécification
Dimensions (L x l) 450 x 150 mm (L x H)