missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Atrow™ Rilsan Modular Drainer Rack Basket

Create a customized rack with modular attachments. Atrow™ Rilsan Modular Drainer Rack Basket is an attachable bin for storing, draining and drying labware equipment. All pieces are made of 6mm stainless steel rods coated in Rilsan™ for excellent mechanical and chemical resistance.

Marque:  Atrow™ 896194

Code produit. 11732903

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

The Rislan Modular Drainer Rack is a customizable grid storage system with attachable hooks, baskets and rods for storing a variety of labware, including bottles, flasks, tubes, rolls of materials, and other small pieces. The grid frame can be customized to meet the storage/drying needs at any given time.

All pieces are made of stainless steel rods coated in Rilsan™, a biobased polymer resin with outstanding impact, durability and chemical resistance properties.

  • Small Basket: 9cmL x 9cmD x 11cmH
  • Medium Basket: 35cmL x 9cmD x 15cmH
  • Large Basket: 45cmL x 15cmD x 10cmH
  • Bottle Holder: 8cm diameter
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis