Learn More
Riluzole, Mikromol™
Code produit 30051821
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30051821 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30051821 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM1382.00
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Riluzole
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Riluzole
CAS 1744-22-5
Noms d’analytes ou de composants Riluzole
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C8 H5 F3 N2 O S
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme 6-(Trifluoromethoxy)-2-benzothiazolamine, Benzothiazole, 2-amino-6-(trifluoromethoxy)- (7CI,8CI), 2-Amino-6-(trifluoromethoxy)benzothiazole, 6-(Trifluoromethoxy)-1,3-benzothiazol-2-amine, 6-(Trifluoromethoxy)-1,3-benzothiazol-2-ylamine, 6-(Trifluoromethoxy)-2-aminobenzothiazole, 6-Trifluoromethoxybenzo[d]thiazol-2-amine, 6-Trifluoromethoxybenzothiazol-2-ylamine, PK 26124, RP 54274, Rilutek, Rilutor, Riluzole
Formule InChI InChI=1S/C8H5F3N2OS/c9-8(10,11)14-4-1-2-5-6(3-4)15-7(12)13-5/h1-3H,(H2,12,13)
SMILES Nc1nc2ccc(OC(F)(F)F)cc2s1
Nom IUPAC 6-(trifluorométhoxy)-1,3-benzothiazol-2-amine
Poids moléculaire (g/mol) 234.2
Quantité 250 mg
Poids de la formule 234,0075 g/mol