Learn More
Chlorhydrate de rimantadine, LoGiCal
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Rimantadine Hydrochloride |
| CAS | 1501-84-4 |
| Noms d’analytes ou de composants | Rimantadine Hydrochloride |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C12 H21 N . Cl H |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | 1-(1-Adamantyl)ethylamine hydrochloride, 1-(1-Aminoethyl)adamantane hydrochloride, EXP 126, Flumadine, JP 61, Meradan, Meradane, NSC 206764, Remantadin, Remantadine, Rimantadine hydrochloride, Roflual, Tricyclo[3.3.1.13,7]decane-1-methanamine, alpha-methyl-, hydrochloride (1:1), 1-Adamantanemethylamine, alpha-methyl-, hydrochloride (7CI,8CI), Tricyclo[3.3.1.13,7]decane-1-methanamine, alpha-methyl-, hydrochloride (9CI), alpha-Methyl-1-adamantanemethylamine hydrochloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H21N.ClH/c1-8(13)12-5-9-2-10(6-12)4-11(3-9)7-12;/h8-11H,2-7,13H2,1H3;1H |
| Type de solution | Neat |
| SMILES | Cl.CC(N)C12CC3CC(CC(C3)C1)C2 |
| Afficher plus |