Learn More
Chlorhydrate de rimantadine, Mikromol™
Code produit 17961236
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17961236 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17961236 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0913.00
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
chlorhydrate de rimantadine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Rimantadine Hydrochloride
CAS 1501-84-4
Noms d’analytes ou de composants Rimantadine Hydrochloride
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C12 H21 N . Cl H
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme 1-(1-Adamantyl)ethylamine hydrochloride, 1-(1-Aminoethyl)adamantane hydrochloride, EXP 126, Flumadine, JP 61, Meradan, Meradane, NSC 206764, Remantadin, Remantadine, Rimantadine hydrochloride, Roflual, Tricyclo[3.3.1.13,7]decane-1-methanamine, alpha-methyl-, hydrochloride (1:1), 1-Adamantanemethylamine, alpha-methyl-, hydrochloride (7CI,8CI), Tricyclo[3.3.1.13,7]decane-1-methanamine, alpha-methyl-, hydrochloride (9CI), alpha-Methyl-1-adamantanemethylamine hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C12H21N.ClH/c1-8(13)12-5-9-2-10(6-12)4-11(3-9)7-12;/h8-11H,2-7,13H2,1H3;1H
SMILES Cl.CC(N)C12CC3CC(CC(C3)C1)C2
Nom IUPAC 1-(1-adarantyl)éthanamine ;chlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 215.76
Quantité 250 mg
Poids de la formule 215,1441 g/mol