Learn More
Fisherbrand™ Anneau avec noix de serrage
Fabriqués en acier à alliage en zinc.
18.25€ - 24.65€
Spécification
Comprend | Avec noix de serrage |
---|---|
Type de produit | Bague avec noix de serrage |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10286314
|
Fisherbrand™
|
131 mm |
24.65€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10022054
|
Fisherbrand™
|
75 mm |
18.25€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10595974
|
Fisherbrand™
|
150 mm |
18.60€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Écrous de serrage pour des tiges d’un diamètre max. de 16 mm
- Accessoire
- La longueur de la tige jusqu’au centre de la noix de serrage est d’environ 60 mm
- Noix de serrage en alliage, moulé sous pression sur la tige de l’anneau et équipé d’une vis en acier nickelé à tête en plastique bleu
Spécification
Avec noix de serrage | |
Bague avec noix de serrage |