Learn More
Thermo Scientific Chemicals Solution de Ringer, tamponnée au lactate
Code produit 15408769
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
Conditionnement:
1L
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15408769 1 L 1L
15498759 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15408769 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J67572.K2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    199.92€
    166.65€ / 1L
    Économisez 33.27€
    16% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ringer's Solution
Forme physique Liquide
Quantité 1 L
Conditionnement Flacon en plastique
Synonyme dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide