Learn More
Thermo Scientific Chemicals Solution de Ringer, tamponnée au lactate
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ringer's Solution |
| Forme physique | Liquide |
| Quantité | 500 mL |
| Synonyme | dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide |
| Conditionnement | Flacon en plastique |