Learn More
Solution de rinçage I, 55 à 57 wt. % de base d’eau, Honeywell Riedel-de Haën™
Description
- Solvants de haute pureté pour chromatographie
- Adéquation aux utilisations spécifiées testée, depuis les applications HPLC jusqu’aux applications UHPLC-MS.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Rinsing Solution I |
| Quantité | 1 L |
| Point d’éclair | 22°C (71.6°F) |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Synonyme | isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol |
| Pourcentage de pureté | 55 to 57 wt. % water basis (Karl Fischer) |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Rinsing Solution I
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contient: Propan-2-ol