Learn More
Euro Protection™ Veste en tissu indéchirable 2/1
Code produit 12087681
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
Grande taille
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions
12087681 Grande taille
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12087681 Fournisseur Euro Protection™ Code fournisseur 5BMRIL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    128.60€
    49.42€ / 1 pièces
    Économisez 79.18€
    61% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 30-12-2026
La veste Euro Protection™ en tissu indéchirable 2/1 résiste à l’eau, au vent et offre une bonne isolation thermique.
  • Tissu robuste et étanche
  • Bonne isolation thermique
  • Coupe-vent
  • Multi-poches
  • Tissu indéchirable : 100 % en polyester pongé, revêtu de PVC, 300 g/m²
  • Courtepointe : 100 % en polyester, 140 g/m²
  • Doublure en taffetas : 100 % en polyester, 60 g/m²
  • Coutures scellées
  • Capuche fixe dissimulée dans le col
  • Cordon et bloqueurs élastiques
  • Col haut en polaire
  • Fermeture éclair centrale sous le rabat avec boutons
  • 2 poches à gousset inférieures et rabat fermé par velcro
  • 2 poches repose-mains
  • 1 poche à fermeture éclair inférieure
  • 1 poche poitrine plaquée à fermeture éclair
  • 1 poche poitrine plaquée avec rabat fermé par bouton
  • 1 poche plaquée intérieure fermée par velcro
  • Manches amovibles par fermeture éclair
  • Manchettes réglables avec languette velcro
  • Ceinture élastique
  • Garnitures rétro-réfléchissantes sur le dessus et les poches
  • Fermeture éclair intérieure pour marquer l’accès
Spécification
Dimensions Grande taille
Matériau Pongee en polyester, PVC
Structure Coutures scellées
Revêtement PVC
Type de collier Alpin
Type de manchette Réglable
Type de couture Ruban adhésif
Type de cagoule Capuche fixe dissimulée dans le col
Matériau de revêtement Taffetas : 100 % en polyester, 60 g/m²
Nbre de poches 8
Type de produit Veste multi-usage
Type de manchon Amovible
Poids (métrique) 300 g/m²