Learn More
Rispéridone cis-N-oxyde, Mikromol™
Code produit 18022790
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18022790 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18022790 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0491.21
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Risperidone cis-N-oxyde
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nom chimique ou matériau Risperidone cis-N-Oxide
CAS 1894509-66-0
Noms d’analytes ou de composants Risperidone cis-N-Oxide
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C23 H27 F N4 O3
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Risperidone cis-N-Oxide
Formule InChI InChI=1S/C23H27FN4O3/c1-15-18(23(29)27-10-3-2-4-21(27)25-15)9-13-28(30)11-7-16(8-12-28)22-19-6-5-17(24)14-20(19)31-26-22/h5-6,14,16H,2-4,7-13H2,1H3/t16-,28+
SMILES CC1=C(CC[N@+]2([O-])CC[C@H](CC2)c3noc4cc(F)ccc34)C(=O)N5CCCCC5=N1
Nom IUPAC 3-[2-[4-(6-fluoro-1,2-benzoxazol-3-il)-1-oxidopiperidin-1-io-1-il]etil]-2-metil-6,7,8,9-tetrahidropirido[1,2-a]pirimidin-4-ona
Poids moléculaire (g/mol) 426.48
Quantité 100 mg
Poids de la formule 426.2067 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.