Learn More
Rispéridone, Lipomed
Description
Rispéridone
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Risperidone |
| CAS | 106266-06-2 |
| Noms d’analytes ou de composants | Risperidone |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C23 H27 F N4 O2 |
| Synonyme | Risperidone, 4 H-Pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one, 3-[2-[4-(6-fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)-1-piperidinyl]ethyl]-6,7,8,9-tetrahydro-2-methyl- (9 CI), 1,2-Benzisoxazole, 4 H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one deriv., R 64766, Risperdal, Spiron |
| Formule InChI | InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H |
| SMILES | CC1=C(CCN2CCC(CC2)c3noc4cc(F)ccc34)C(=O)N5CCCCC5=N1 |
| Nom IUPAC | 3-[2-[4-(6-fluoro-1,2-benzoxazol-3-yl)pipéridin-1-yl]éthyl]-2-méthyl-6,7,8,9-tétrahydropyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one |
| Industry Type | Produits pharmaceutiques |
| Afficher plus |