Learn More
Ritonavir, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7077877 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1g
250mg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15557729
Marke: Thermo Scientific Acros undefined
Demander un format en vrac ou personnalisé
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 155213-67-5
Formule moléculaire C37H48N6O5S2
Poids moléculaire (g/mol) 720.94
Clé InChI NCDNCNXCDXHOMX-XGKFQTDJSA-N
Synonyme ritonavir, norvir, abbott 84538, abbott-84538, ritonavir usan, norvir softgel, norvir sec, unii-o3j8g9o825, norvir tm, norvir tn
CID PubChem 392622
ChEBI CHEBI:45409
Nom IUPAC 1,3-thiazole-5-ylméthyle N-[(2S,3S,5S)-3-hydroxy-5-[[(2S)-3-méthyle-2-[[méthyle-[(2-propane-2-yl-1,3-thiazole-4-yl)méthyle]carbamoyle]amino]butanoyle]amino]-1,6-diphénylhexane-2-yl]carbamate
SMILES CC(C)C1=NC(=CS1)CN(C)C(=O)NC(C(C)C)C(=O)NC(CC2=CC=CC=C2)CC(C(CC3=CC=CC=C3)NC(=O)OCC4=CN=CS4)O
Spezifikation
Nom chimique ou matériau Ritonavir
Point de fusion 120.0°C to 132.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Quantité 250 mg
Informations sur la solubilité Solubility in water: <1 mg/mL. Other solubilities: 20 mg/mL dmso, 1 mg/mL ethanol, slightly soluble in methanol, soluble in isopropanol
Poids de la formule 720.94
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Gel
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ritonavir
Signalwort
  • Attention
Gefahrenkategorie
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Gefahrenhinweis
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Sicherheitshinweis
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt