Learn More
Impureté B du tartrate d'hydrogène de rivastigmine (sous forme de chlorhydrate racémique), Mikromol™
Description
Impureté B du tartrate d'hydrogène de rivastigmine (sous forme de chlorhydrate racémique)
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-[(1RS)-1-(Dimethylamino)ethyl]phenyl Dimethylcarbamate Hydrochloride |
| CAS | 105601-13-6 |
| Noms d’analytes ou de composants | 3-[(1RS)-1-(Dimethylamino)ethyl]phenyl Dimethylcarbamate Hydrochloride |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C13 H20 N2 O2 . Cl H |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | Rivastigmine Hydrogen Tartrate Imp. B (EP), Rivastigmine Imp. B (EP), Rivastigmine USP Related Compound B, Rivastigmine USP RC B, Carbamic acid, dimethyl-, 3-[1-(dimethylamino)ethyl]phenyl ester, monohydrochloride (9CI), 3-[(1RS)-1-(Dimethylamino)ethyl]phenyl Dimethylcarbamate Hydrochloride, 3-[(1RS)-1-(Dimethylamino)ethyl]phenyl N,N-Dimethylcarbamate Hydrochloride, Rivastigmine Related Compound B as Hydrochloride, Rivastigmine Hydrogen Tartrate Impurity B as Racemate Hydrochloride, Rivastigmine Impurity B as Racemate Hydrochloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C13H20N2O2.ClH/c1-10(14(2)3)11-7-6-8-12(9-11)17-13(16)15(4)5;/h6-10H,1-5H3;1H |
| SMILES | Cl.CC(N(C)C)c1cccc(OC(=O)N(C)C)c1 |
| Nom IUPAC | N,N-dimetilcarbamato de [3-[1-(dimetilamino)etil]fenilo]; hidrocloruro |
| Afficher plus |