Learn More
Impureté B du tartrate d'hydrogène de rivastigmine (sous forme de chlorhydrate racémique), Mikromol™
Code produit 30457884
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30457884 4 x 25 mg 100mg
30052624 25 mg 25mg
30049292 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30457884 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM1497.0600254AMP
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Impureté B du tartrate d'hydrogène de rivastigmine (sous forme de chlorhydrate racémique), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-[(1RS)-1-(Dimethylamino)ethyl]phenyl Dimethylcarbamate Hydrochloride
CAS 105601-13-6
Noms d’analytes ou de composants 3-[(1RS)-1-(Dimethylamino)ethyl]phenyl Dimethylcarbamate Hydrochloride
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C13 H20 N2 O2 . Cl H
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Rivastigmine Hydrogen Tartrate Imp. B (EP), Rivastigmine Imp. B (EP), Rivastigmine USP Related Compound B, Rivastigmine USP RC B, Carbamic acid, dimethyl-, 3-[1-(dimethylamino)ethyl]phenyl ester, monohydrochloride (9CI), 3-[(1RS)-1-(Dimethylamino)ethyl]phenyl Dimethylcarbamate Hydrochloride, 3-[(1RS)-1-(Dimethylamino)ethyl]phenyl N,N-Dimethylcarbamate Hydrochloride, Rivastigmine Related Compound B as Hydrochloride, Rivastigmine Hydrogen Tartrate Impurity B as Racemate Hydrochloride, Rivastigmine Impurity B as Racemate Hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C13H20N2O2.ClH/c1-10(14(2)3)11-7-6-8-12(9-11)17-13(16)15(4)5;/h6-10H,1-5H3;1H
Type de solution Neat
SMILES Cl.CC(N(C)C)c1cccc(OC(=O)N(C)C)c1
Nom IUPAC [3-[1-(diméthylamino)éthyl]phényl] N,N-diméthylcarbamate;chlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 272.77
Quantité 4 x 25 mg
Poids de la formule 272.1292 g/mol