Learn More
Benzoate de rizatriptan, LoGiCal
Code produit 30464144
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30464144 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30464144 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR1313.00
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Rizatriptan benzoate
CAS 145202-66-0
Noms d’analytes ou de composants Rizatriptan benzoate
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C15 H19 N5 . C7 H6 O2
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Rizatriptan benzoate, N,N-Dimethyl-2-[5-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1H-indol-3-yl]ethanamine benzoate, 1H-Indole-3-ethanamine, N,N-dimethyl-5-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-, benzoate (1:1), 1H-Indole-3-ethanamine, N,N-dimethyl-5-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-, monobenzoate (9CI), MK 462, Maxalt, Rizora
Formule InChI InChI=1S/C15H19N5.C7H6O2/c1-19(2)6-5-13-8-17-15-4-3-12(7-14(13)15)9-20-11-16-10-18-20;8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h3-4,7-8,10-11,17H,5-6,9H2,1-2H3;1-5H,(H,8,9)
Type de solution Neat
SMILES CN(C)CCc1c[nH]c2ccc(Cn3cncn3)cc12.OC(=O)c4ccccc4
Nom IUPAC acide benzoïque ; N,N-diméthyl-2-[5-(1,2,4-triazol-1-ylméthyl)-1H-indol-3-yl]éthanamine
Industry Type Clinical Testing
Poids moléculaire (g/mol) 391.47
Quantité 10 mg
Poids de la formule 391.2008 g/mol