Learn More
RETSCH Broyeur à mortier RM 200
Tous les produits Retsch Produits
Click to view available options
Tension:
120/230 V
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Remplace les mortiers manuels encombrants par un entraînement haute performance à commande électronique
- L’ensemble de broyage peut être refroidi et chauffé et il est très facile à nettoyer
- Des ensembles de broyage facilement échangeables avec diverses qualités de matériau sont disponibles pour une adaptation optimale à diverses tâches de broyage
- Broyage sec, humide et cryogénique
- Résultats reproductibles grâce à la pression réglable du pilon et du racloir
- Chambre de broyage fermée et étanche à la poussière avec fenêtres
- Échange facile du mortier et du pilon sans outils
- Affichage des performances pour contrôle de la charge
- Pression du pilon et du racloir réglable
- Large gamme de matériaux pour un broyage sans contamination
- 3 matériaux pour le racloir (PU, bois de hêtre, PTFE)
- Vitesse du racloir 100 tr/min
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 700 ml (chambre de broyage) |
| Certifications/Conformité | CE |
| Dimensions (P x L x H) | Fermé : 370 x 400 x 480 mm (Ouvert : 510 x 400 x 550 mm) |
| À utiliser avec (application) | Agriculture, biologie, chimie, plastiques, matériaux de construction, alimentation, géologie, métallurgie, verre, céramique, médecine, produits pharmaceutiques |
| Temps de broyage | 1 à 99 min |
| Hertz | 50/60 Hz |
| Indice IP | IP53 |
| Matériau | Acier durci, acier inoxydable, carbure de tungstène, agate, oxyde d’aluminium fritté, oxyde de zirconium, porcelaine dure |
| Volume d’échantillon (métrique) | 10 à 190 ml |
| Vitesse | 100 min.-1 |
| Afficher plus |