Learn More
RN 1747, Tocris Bioscience™
GREENER_CHOICE
Code produit. 18054492
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
Code produit. 18054492
Marque: Tocris Bioscience 3745/10
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Selective TRPV4 agonist
Selective TRPV4 agonist (EC50 values are 0.77, 4.0 and 4.1 μM for hTRPV4, mTRPV4 and rTRPV4 respectively). Displays selectivity over other TRP channels (EC50 values are 0.77, >30, >30 and >100 μM for TRPV4, TRPM8, TRPV3 and TRPV1 receptors respectively). Also antagonizes TRPM8 at relevant concentrations (IC50 = 4 μM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1024448-59-6
Formule moléculaire C17H18ClN3O4S
Poids moléculaire (g/mol) 395.858
Clé InChI ZNLVYSJQUMALEO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-chloro-2-nitro-1-4-benzylpiperazinyl sulfonyl benzene, 1-benzyl-4-4-chloro-2-nitrobenzenesulfonyl piperazine, d0a5ly, rn hplc, 1-4-chloro-2-nitrophenyl sulfonyl-4-benzylpiperazine, 1-benzyl-4-4-chloro-2-nitrophenyl sulfonylpiperazine, 1-4-chloro-2-nitrophenyl sulfonyl-4-benzylpiperazine;, 1-benzyl-4-4-chloro-2-nitrobenzene sulfonyl piperazine, 1-4-chloro-2-nitrophenyl sulfonyl-4-phenylmethyl-piperazine
CID PubChem 5068295
Nom IUPAC 1-benzyl-4-(4-chloro-2-nitrophenyl)sulfonylpiperazine
SMILES C1CN(CCN1CC2=CC=CC=C2)S(=O)(=O)C3=C(C=C(C=C3)Cl)[N+](=O)[O-]
Specifications
Nom chimique ou matériau RN 1747
Quantité 10 mg
Poids de la formule 395.87
Pourcentage de pureté >98%